Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) pour HyPerforma™ Mixtainer™ Systèmes
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Recommandé pour :
- Hydratation des milieux et des tampons en poudre
- Mélange stérile de milieux de culture cellulaire avec sérums et réactifs
- Mélange stérile de solutions tampons ou d’autres liquides de traitement
- Mise en commun de fractions liquides stériles
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 l |
| Détails du port | 4 ports et tubes montés sur le dessus |
| Tubulure 1 | 0,25 in Tubos de identificación y conectores Luer macho/hembra (Puerto 1) |
| Tubulure 2 | 0,25 in Tubos de identificación y conectores Luer macho/hembra (Puerto 2) |
| Tubulure 3 | 3/8 in Tubos de identificación y acoplamientos de conexión rápida (Puerto 3) |
| Tubulure 4 | 3/8 in Tubos de identificación y acoplamientos de conexión rápida (Puerto 4) |
| Tubing Style | TPE |
| Stérilité | Stérile |