Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) pour HyPerforma™ Mixtainer™ Systèmes
Code produit 30040273 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
100 l
200 l
Détails du port:
4 ports et tubes montés sur le dessus
Port à poudre
Conditionnement:
15 pièces
3 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Détails du port Conditionnement
30040273 50 l Port à poudre 3 pièces
30040271 50 l 4 ports et tubes montés sur le dessus 15 pièces
30040272 100 l 4 ports et tubes montés sur le dessus 15 pièces
30040270 200 l 4 ports et tubes montés sur le dessus 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30040273 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30687.01
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
L'intégralité Thermo Scientific™ Mixtainer™ Le système est une unité stérile intégrée à usage unique pour le mélange de milieux de culture cellulaire et d'autres liquides de traitement tels que des tampons, des réactifs et des précurseurs ou produits pharmaceutiques en vrac.
Recommandé pour :
  • Hydratation des milieux et des tampons en poudre
  • Mélange stérile de milieux de culture cellulaire avec sérums et réactifs
  • Mélange stérile de solutions tampons ou d’autres liquides de traitement
  • Mise en commun de fractions liquides stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 l
Détails du port Port à poudre
Tubing Style TPE