missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mélange de 4-thiophényl phényl diphényl sulfonium hexafluoroantimonate et de bis[4-(diphénylsulfonio)phényl] sulfure bis(hexafluoroantimonate), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Thiophenyl Phenyl Diphenyl Sulfonium Hexafluoroantimonate∣Bis[4-(Diphenylsulfonio)phenyl] Sulfide Bis(hexafluoroantimonate) |
| CAS | 71449-78-0∣89452-37-9 |
| Formule moléculaire | C24 H19 S2 • F6 Sb∣C36H28F12S3Sb2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (OC-6-11)-Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]-sulfonium Hexafluoroantimonate, (OC-6-11)-Hexafluoro-antimonate Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulfonium, (4-Thiophenoxyphenyl)diphenylsulfonium hexafluoroantimonate, (p-Thiophenoxyphenyl)diphenylsulfonium hexafluoroantimonate, 4-(Phenylthio)phenyldiphenylsulfonium hexafluoroantimonate, Aceto PI 6976, CPI 100A, CPI 101A, CPI 110A, DTS 103, Diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium Hexafluoroantimonate, Diphenyl(p-thiophenoxyphenyl)sulfonium Hexafluoroantimonate, Diphenyl[p-(phenylthio)phenyl]sulfonium Hexafluoroantimonate, PAG 201, S,S-Diphenyl-S-4-thiophenoxyphenylsulfoniumhexafluoroantimonate, hiodi-4,1-phenylene)bis[diphenylsulfonium Bis[(OC-6-11)-hexafluoroantimonate(1-)], (OC-6-11)-Hexafluoroantimonate(1-) Tthiodi-4,1-phenylene)bis[diphenylsulfonium] (2:1), 4,4'-Bis[diphenylsulfonio]phenylsulfide Bishexafluoroantimonate, Bis[4-(diphenylsulfonio)phenyl] Sulfide bis(hexafluoroantimonate), IHT-PI 436, KI 85, SarCat KI 85 |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H19S2.6FH.Sb/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;;;;;;;/h1-19H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6∣InChI=1S/C36H28S3.6FH.Sb/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;;;;;;;/h1-28H;6*1H;/q+2;;;;;;;+5/p-6 |
| SMILES | [F-][Sb+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].S(C=1C=CC=CC1)C2=CC=C(C=C2)[S+](C=3C=CC=CC3)C=4C=CC=CC4∣[F-][Sb+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].C1(SC2=CC=C([S+](C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=C2)=CC=C([S+](C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C=C1 |
| Nom IUPAC | 4-thiophényl phényl diphényl sulfonium hexafluoroantimonate ∣bis[4-(diphénylsulfonio)phényl] sulfure bis(hexafluoroantimonate) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 607.28808∣792.55 |
| Poids de la formule | 605.9871∣791.03 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?