Learn More
MK 1775, TRC
Code produit 30179955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179955 50 mg 50mg
30179934 5 mg 5mg
30179804 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM42497550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 955365-80-7
Formule moléculaire C27H32N8O2
Poids moléculaire (g/mol) 500.6
Synonyme Adavosertib, MK-1775, MK 1775
SMILES CN1CCN(CC1)c2ccc(Nc3ncc4C(=O)N(CC=C)N(c5cccc(n5)C(C)(C)O)c4n3)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dihydro-1-[6-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-pyridinyl]-6-[(4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl)amino]-2-(2-propen-1-yl)-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H32N8O2/c1-5-13-34-25(36)21-18-28-26(29-19-9-11-20(12-10-19)33-16-14-32(4)15-17-33)31-24(21)35(34)23-8-6-7-22(30-23)27(2,3)37/h5-12,18,37H,1,13-17H2,2-4H3,(H,28,29,31)