Learn More
MK-2206 Dihydrochlorure, TRC
Product Code. 30476188
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
1mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30476188 1 mg 1mg
30470196 50 mg 50mg
30468904 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30476188 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM4250251MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1032350-13-2
Formule moléculaire C25 H21 N5 O . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 480.39
Synonyme MK 2206 dihydrochloride
Nom IUPAC 8-[4-(1-aminocyclobutyl)phényl]-9-phényl-2H-[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,6]naphthyridine-3-one ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.NC1(CCC1)c2ccc(cc2)c3nc4C=CN5C(=O)NN=C5c4cc3c6ccccc6
Specifications
Nom chimique ou matériau MK-2206 dihydrochloride
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H21N5O.2ClH/c26-25(12-4-13-25)18-9-7-17(8-10-18)22-19(16-5-2-1-3-6-16)15-20-21(27-22)11-14-30-23(20)28-29-24(30)31;;/h1-3,5-11,14-15H,4,12-13,26H2,(H,29,31);2*1H
Poids de la formule 479.128