Learn More
MK-2894, MedChemExpress
Code produit 16473958
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473958 10 mg
16456677 5 mg
16430317 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16473958 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10413
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
MedChemExpress MK-2894 is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
MK-2894 is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
Spécification
Nom chimique ou matériau MK-2894
Forme physique Solid
CAS 1006036-87-8
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H22F3NO3S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.59 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C2(NC(C3=C(C)SC(C)=C3CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 473.51
Poids de la formule 473.51
Pourcentage de pureté 95.14%
Qualité Research