Learn More
MK-2894 sodium salt, MedChemExpress
Description
MK-2894 sodium salt is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 sodium salt possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | MK-2894 sodium salt |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1006036-88-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H21F3NNaO3S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | O=C(O[Na])C1=CC=C(C2(NC(C3=C(C)SC(C)=C3CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 495.49 |
| Show More |