Learn More
MK-5108, MedChemExpress
Code produit 16465588
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465588 10 mg
16438287 5 mg
16431757 50 mg
16406136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16465588 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13252
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau MK-5108
CAS 1010085-13-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21ClFN3O3S
Quantité 10 mg
Synonyme VX-689
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (27.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C(Cl)=CC=C1)=C1O[C@H](CC2)CC[C@@]2(C(O)=O)CC3=CC=CC(NC4=NC=CS4)=N3
Poids moléculaire (g/mol) 461.94
Poids de la formule 461.94
Pourcentage de pureté 96.69%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease