Learn More
(+)-MK 801 Maléat d’Hydrogène, TRC
Code produit 18002520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18002520 10 mg 10mg
18032220 25 mg 25mg
18092510 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18002520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM42495010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77086-22-7
Formule moléculaire C16 H15 N . C4 H4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 337.37
Synonyme (5S)-10,11-Dihydro-5-methyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine, (2Z)-2-butenedioate (1:1), (5S)-10,11-Dihydro-5-methyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine (Z)-2-Butenedioate (1:1), Dizocilpine Hydrogen Maleate, Dizocilpine Maleate
SMILES C[C@]12N[C@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-MK 801 Hydrogen Maleate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
Poids de la formule 337.1314