Learn More
MK-8245, MedChemExpress
Description
MK-8245 is a potent, liver-targeted stearoyl-CoA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 1 nM for human SCD1 and 3 nM for both rat SCD1 and mouse SCD1, with antidiabetic and antidyslipidemic efficacy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MK-8245 |
| CAS | 1030612-90-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H16BrFN6O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.02 mM) |
| SMILES | O=C(CN1N=C(N=N1)C2=CC(N3CCC(CC3)OC4=CC(F)=CC=C4Br)=NO2)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 467.25 |
| Poids de la formule | 467.25 |
| Afficher plus |