Learn More
BINDER™ Chambre climatique dynamique série MK
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17639775 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
417 L
991 L
Modèle:
MK1020-400 V
MK400-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures:
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Ampérage:
12,5 A
22,5 A
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Dimensions (P x l x H) intérieures Ampérage unitSize
17639775 417 L MK400-400 V 735 x 810 x 700 mm 12,5 A 1 pièce
17649775 991 L MK1020-400 V 1200 x 810 x 1020 mm 22,5 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17639775 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200406
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La chambre BINDER série MK convient à tous les tests de chaleur et de froid compris entre -40°C et 180°C. La série MK constitue une alternative intelligente aux solutions individuelles complexes pour les tests de température cyclique.
  • Plage de température : -40 °C à +180 °C
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ Édition de base
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0406) : 6
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0407) : 11
  • Ports d’accès avec bouchon en silicone
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur DEL
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface informatique : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • Chauffage de porte
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description MK400-400 V, standard, série MK - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température, 417 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacité (métrique) 417 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d'éclairs
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 1
Type de prise CEE
Plage de températures (métrique) -40 °C à +180 °C
Type Chambre d'essai de température
Affichage Écran tactile TFT
Contrôle de l’humidité Sans humidité contrôlée
Modèle MK400-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 735 x 810 x 700 mm
Dimensions (L x l x H) 1135 x 1438 x 1710 mm
Poids (métrique) 413 kg
Tension 400 V
Puissance 7 kW
Ampérage 12,5 A
Fréquence 50 Hz