Description
- Plage de température : -40 °C à +180 °C
- APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
- BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ Édition de base
- Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
- Réfrigérant R-452A sans CFC
- 1 portoir en acier inoxydable
- Nombre maximal de racks pour (9020-0406) : 6
- Nombre maximal de racks pour (9020-0407) : 11
- Ports d’accès avec bouchon en silicone
- Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur DEL
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- 4 roulettes, deux avec freins
- Interface informatique : Ethernet
- Fonction de rampe réglable
- Enregistreur graphique intégré
- Horloge en temps réel
- Chauffage de porte
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) d’étagère | 40 kg |
| Description | MK1020-400 V, standard, série MK - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température, 991 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz |
| Capacité (métrique) | 991 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Éclairage | Pas d'éclairs |
| Matériau | Acier laminé à froid recouvert de poudre |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Type de prise | CEE |
| Plage de températures (métrique) | -40 °C à +110 °C |
| Type | Chambre d'essai de température |
| Show More |