Learn More
BINDER™ Chambre climatique dynamique série MKF
BIOPHARMA
Code produit 17684475 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
417 L
991 L
Modèle:
MKF1020-400 V
MKF400-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures:
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Ampérage:
12,5 A
22,5 A
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Dimensions (P x l x H) intérieures Ampérage Conditionnement
17684475 417 L MKF400-400 V 735 x 810 x 700 mm 12,5 A 1 pièce
17659775 991 L MKF1020-400 V 1200 x 810 x 1020 mm 22,5 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17684475 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200408
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La chambre de simulation environnementale BINDER série MKF est parfaitement adaptée aux tests de chaleur et de froid basés sur les méthodes actuelles de test de température et de climat conformément aux normes DIN et CEI. L’équipement standard complet pour cette chambre de simulation environnementale facilite son utilisation.
  • Plage de température : -40 °C à +180 °C
  • Plage d'humidité : 10 % à 98 % HR
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • Cuve intégrée de stockage d’eau, 20 L
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0408) : 6
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0409) : 11
  • Ports d’accès avec bouchon en silicone
  • 4 contacts de relais à tension nulle
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description MKF400-400 V, standard, série MKF - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température avec contrôle de l’humidité, 417 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacité (métrique) 417 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Éclairage de la fenêtre panoramique
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 1
Type de prise CEE
Humidité relative 10 à 98 %
Plage de températures (métrique) -70 °C à +180 °C
Type Enceinte environnementale
Affichage Écran tactile TFT
Modèle MKF400-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 735 x 810 x 700 mm
Dimensions (L x l x H) 1135 x 1438 x 1710 mm
Poids (métrique) 432 kg
Tension 400 V
Puissance 8 kW
Ampérage 12,5 A
Fréquence 50 Hz