Learn More
BINDER™ Série MKFT - Chambres climatiques dynamiques, pour les changements rapides de température avec contrôle de l’humidité et plage de températures basses étendue
BIOPHARMA
Code produit 16300628 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 L
228 L
734 L
Modèle:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
16300628 115 L MKFT115-400 V 1 pièce
16464479 228 L MKFT240-400 V 1 pièce
16479983 734 L MKFT720-400 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16300628 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200382
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La chambre de simulation environnementale BINDER série MKFT pour les profils climatiques alternatifs à basse température est spécialisée dans les changements climatiques alternés dynamiques entre -70°C et 180°C. Les grosses réserves de performance et le refroidissement rapide font de la chambre de simulation environnementale MKFT un produit haut de gamme pour les tests climatiques complexes normalisés.
  • Plage de température : -70 °C à +180 °C
  • Plage d'humidité : 10 % à 98 % HR
  • Réservoir intégré de stockage d’eau, 20 litres
  • 4 contacts de relais à tension nulle
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur DEL
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ Édition de base
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface informatique : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • Chauffage de porte
  • Notification d’alarme en cas d’insuffisance d’eau dans le réservoir d’eau douce
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0382) : 4
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0383) : 6
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0384) : 11
  • Kit de connexion de sécurité complet pour l’alimentation en eau et le drainage, jusqu’à 1 m de hauteur
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Réfrigérants R-452A et R-23 sans CFC
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur en cascade
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description MKFT115-400 V, Standard, Série MKFT - Chambres climatiques dynamiques pour des variations de température rapides avec contrôle de l'humidité et plage de basses températures étendue, 115 L, 400 V 3 ∼50 Hz
Capacité (métrique) 115 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Éclairage intérieur
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 1
Type de prise CEE
Humidité relative 10 à 98 %
Plage de températures (métrique) -70°C à +180°C
Type Enceinte environnementale
Affichage Écran tactile TFT
À utiliser avec (application) Pour les changements rapides de température avec contrôle de l’humidité et plage de températures basses étendue
Modèle MKFT115-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 400 x 480 mm
Dimensions (L x l x H) 1020 x 900 x 1715 mm
Dimensions (L x l x H) intérieures 600 x 400 x 480 mm
Poids (métrique) 330 kg
Tension 400 V
Puissance 5 kW
Ampérage 12,5 A
Fréquence 50 Hz