Learn More
BINDER™ Série MKFT - Chambres climatiques dynamiques, pour les changements rapides de température avec contrôle de l’humidité et plage de températures basses étendue
Tous les produits BINDER Produits
Description
- Plage de température : -70 °C à +180 °C
- Plage d'humidité : 10 % à 98 % HR
- Réservoir intégré de stockage d’eau, 20 litres
- 4 contacts de relais à tension nulle
- APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
- Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
- Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur DEL
- Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
- BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ Édition de base
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- 4 roulettes, deux avec freins
- Interface informatique : Ethernet
- Fonction de rampe réglable
- Enregistreur graphique intégré
- Horloge en temps réel
- Chauffage de porte
- Notification d’alarme en cas d’insuffisance d’eau dans le réservoir d’eau douce
- 1 portoir en acier inoxydable
- Nombre maximal de racks pour (9020-0382) : 4
- Nombre maximal de racks pour (9020-0383) : 6
- Nombre maximal de racks pour (9020-0384) : 11
- Kit de connexion de sécurité complet pour l’alimentation en eau et le drainage, jusqu’à 1 m de hauteur
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Réfrigérants R-452A et R-23 sans CFC
- Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur en cascade
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) d’étagère | 40 kg |
| Description | MKFT720-400 V, Standard, Série MKFT - Chambres climatiques dynamiques pour variations rapides de température avec contrôle de l'humidité et plage de basses températures étendue, 734 L, 400 V 3 ∼50 Hz |
| Capacité (métrique) | 734 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Éclairage | Éclairage intérieur |
| Matériau | Acier laminé à froid recouvert de poudre |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Type de prise | CEE |
| Humidité relative | 10 à 98 % |
| Plage de températures (métrique) | -70°C à +180°C |
| Afficher plus |