Learn More
MKT-077, MedChemExpress
Description
MKT-077 is a rhodacyanine dye and also a heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor which exhibits significant antitumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MKT-077 |
| CAS | 147366-41-4 |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H22ClN3OS2 |
| Synonyme | FJ-776 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 56.67 mg/mL (131.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | CN(C1=CC=CC=C1S/2)C2=C3C(N(CC)/C(S\3)=C/C4=[N+](CC)C=CC=C4)=O.[Cl-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.0 |
| Poids de la formule | 432.0 |
| Pourcentage de pureté | 98.0% |
| Show More |