Learn More
ML-030, MedChemExpress
Description
ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ML-030 |
| CAS | 1013750-77-0 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H20N4O4S |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (121.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC=C(C2=NN3C(SC2)=NN=C3C4=CC(OC)=CC=C4OC)C=C1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 412.46 |
| Poids de la formule | 412.46 |
| Afficher plus |