Learn More
ML-030, TRC
Code produit 30477431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477431 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM42505510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
CAS 1013750-77-0
Formule moléculaire C20H20N4O4S
Quantité 10 mg
Synonyme CID-11757146, 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
Formule InChI InChI=1S/C20H20N4O4S/c1-25-13-6-8-16(26-2)14(10-13)19-21-22-20-24(19)23-15(11-29-20)12-5-7-17(27-3)18(9-12)28-4/h5-10H,11H2,1-4H3
SMILES COC1=CC(C2=NN=C3SCC(C4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=NN23)=C(OC)C=C1
Nom IUPAC 3-(2,5-diméthoxyphényl)-6-(3,4-diméthoxyphényl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
Poids moléculaire (g/mol) 412.46
Poids de la formule 412.12