Learn More
ML-098, MedChemExpress
Code produit 16450378
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450378 5 mg
16443696 25 mg
16407918 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16450378 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19800
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau ML-098
CAS 878978-76-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H19NO3
Quantité 5 mg
Synonyme CID-7345532
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 29 mg/mL (93.74 mM)
SMILES O=C(C1=CN(CCOC2=CC(C)=CC=C2C)C3=C1C=CC=C3)O
Poids moléculaire (g/mol) 309.36
Poids de la formule 309.36
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease