Learn More
R&D Systems™ ML 281
Code produit 30002066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002066 10 mg 10mg
30001984 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30002066 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4880/10
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. STK33 inhibitor
Inhibitor of the serine/threonine kinase STK33 (IC50 = 14 nM). Exhibits >700-fold selectivity for STK33 over the structurally related protein kinase A (PKA); also exhibits 550-fold selectivity over Aurora kinase B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1404437-62-2
Formule moléculaire C22H19N3O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau ML 281
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 389.47
Pureté >98%
Poids moléculaire 389.473