Learn More
ML 311
Description
ML 311 is an inhibits Mcl1-BIM interaction. Inhibits viability of Mcl1-dependent tumor cell lines. Induces cell death and decreased spheroid formation in Her2 positive breast cancer cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-8-quinolinol |
| CAS | 315698-17-0 |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C23H24F3N3O |
| Poids de la formule | Observed MW: 415.45 |