Learn More
ML171, MedChemExpress
Code produit 16481646
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481646 500 mg
16465986 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481646 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12805
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress ML171 (2-Acetylphenothiazine;2-APT) is a potent and selective NADPH oxidase 1 (Nox1) inhibitor that blocks Nox1-dependent ROS generation, with an IC50 of 0.25 μM in HEK293-Nox1 confirmatory assay.
ML171 (2-Acetylphenothiazine
Spécification
Nom chimique ou matériau ML171
CAS 6631-94-3
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H11NOS
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Acetylphenothiazine 2-APT
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 64 mg/mL (265.22 mM)
SMILES CC(C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3NC2=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 241.31
Poids de la formule 241.31
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation