Learn More
ML218, MedChemExpress
Description
ML218 is a potent, selective and orally active T-type Ca2+ channels (Cav3.1, Cav3.2, Cav3.3) inhibitor with IC50s of 310 nM and 270 nM for Cav3.2 and Cav3.3, respectively. ML218 inhibits the burst activity in subthalamic nucleus (STN) neurons. ML218 has no significant inhibition of L- or N-type calcium channels, KATP or hERG potassium channels. ML218 can penetrate the blood-brain barrier.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ML218 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1346233-68-8 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H26Cl2N2O |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (338.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC[C@@H]1[C@@]2([H])CN(CCC(C)(C)C)C[C@@]12[H])C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3 |
| Afficher plus |