Learn More
ML281, MedChemExpress
Code produit 16451086
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451086 200 mg
16438407 5 mg
16421877 50 mg
16416206 100 mg
16405718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16451086 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13495
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress ML281 is a potent and selective STK33 inhibitor with IC50 of 14 nM.
ML281 is a potent and selective STK33 inhibitor with IC50 of 14 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau ML281
CAS 1404437-62-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19N3O2S
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (256.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N=C1C3=CC(C(C)C)=CC=C3NC(C4=CC=CS4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 389.47
Poids de la formule 389.47
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death