Learn More
ML311, MedChemExpress
Code produit 16476287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476287 5 mg
16449976 50 mg
16444676 100 mg
16433568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476287 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101778
MedChemExpress ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
Spécification
Nom chimique ou matériau ML311
CAS 315698-17-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24F3N3O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 67.5 mg/mL (162.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 415.45
Poids de la formule 415.45
Pourcentage de pureté 98.26%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death