Learn More
ML335, MedChemExpress
Code produit 16490277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490277 50 mg
16486637 5 mg
16484946 100 mg
16483918 10 mg
16482906 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490277 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY104005
MedChemExpress ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
Spécification
Nom chimique ou matériau ML335
CAS 825658-06-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14Cl2N2O3S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 155 mg/mL (415.27 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 373.25
Poids de la formule 373.25
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation