Learn More
ML345, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluoro-2-[2-(4-morpholinyl)-5-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one |
| CAS | 1632125-79-1 |
| Formule moléculaire | C21H22FN3O5S2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | ML-345, ML345, 5-Fluoro-2-(2-morpholino-5-(morpholinosulfonyl)phenyl)benzo[d]isothiazol-3(2H)-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H22FN3O5S2/c22-15-1-4-20-17(13-15)21(26)25(31-20)19-14-16(32(27,28)24-7-11-30-12-8-24)2-3-18(19)23-5-9-29-10-6-23/h1-4,13-14H,5-12H2 |
| SMILES | Fc1ccc2SN(C(=O)c2c1)c3cc(ccc3N4CCOCC4)S(=O)(=O)N5CCOCC5 |
| Nom IUPAC | 5-fluoro-2-(2-morpholin-4-yl-5-morpholin-4-ylsulfonylphényl)-1,2-benzothiazol-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 479.54 |
| Poids de la formule | 479.0985 |