Learn More
ML365, MedChemExpress
Code produit. 16471347
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16471347
Marque: Medchem Express HY12345
MedChemExpress ML365 is a selective two-pore domain potassium channel KCNK3/TASK1 inhibitor, with an IC50 of 4 nM. ML365 acts as a pharmacological tool that can be used to examine the specific roles of TASK1 channels.
ML365 is a selective two-pore domain potassium channel KCNK3/TASK1 inhibitor, with an IC50 of 4 nM. ML365 acts as a pharmacological tool that can be used to examine the specific roles of TASK1 channels.
Spécification
Nom chimique ou matériau ML365
CAS 947914-18-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H20N2O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (277.46 mM)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=CC=C1)NC2=CC=CC(NC(C3=CC=CC(C)=C3)=O)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 360.41
Poids de la formule 360.41
Pourcentage de pureté 98.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.