Learn More
Motic™ Source de lumière froide MLC-150
Code produit 11776576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’ampoule:
Halogène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’ampoule Conditionnement
11776576 Halogène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11776576 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101002000011
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Source de lumière halogène avec télécommande à cordon pour une utilisation aisée dans tous les paramètres de laboratoire.
  • Éclairage halogène 21 V / 150 W (EKE)
  • Commutateur local / distant pour le contrôle de l’intensité
  • Contrôle de l’intensité à 2 m de distance
  • Affichage de la température de couleur de la lumière LED
Spécification
Type Illuminateur
Type d’ampoule Halogène
Comprend Commutateur à distance
Tension 21 V
Puissance 150 W