Learn More
MedChemExpress MLCK inhibitor peptide 18
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.66% |
| CAS | 224579-74-2 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 1324.62 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (75.49 mM∣Need ultrasonic) |