Learn More
Eurofins DiscoverX MLCK Protein, Active
Description
MYLK (myosin light polypeptide kinase; myosin light chain kinase, MLCK), which belongs to the family of Ca2+/calmodulin (CaM)-dependent protein protein kinases, induces a high degree of myosin motor activity by specifically phosphorylating the myosin II regulatory light chain (MRLC). Myosin II phosphorylation is involved in smooth muscle contraction and cell motility in non-muscle cells.
GenBank NM_053025
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 43.7 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Truncated |
| Pureté ou qualité | ≥71% |
| Protéine | MLCK, active |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.