Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux mLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10366852 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
30 à 300 μl
5 à 100 μl
Incréments:
0,01μL
0,1 μl
0.2 μl
Précision:
2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25
3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25
4 à 1,5%, 4,00 à 1,00
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Volume (métrique) Incréments Précision unitSize
10366852 12 30 à 300 μl 0.2 μl 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25 1 pièce
10346902 8 30 à 300 μl 0.2 μl 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25 1 pièce
10091332 8 0,5 à 10 μl 0,01μL 4 à 1,5%, 4,00 à 1,00 1 pièce
10500663 8 5 à 100 μl 0,1 μl 3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25 1 pièce
10681993 12 0,5 à 10 μl 0,01μL 4 à 1,5%, 4,00 à 1,00 1 pièce
10683703 12 5 à 100 μl 0,1 μl 3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10366852 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 725240
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une précision exceptionnelle lors des longues séries de pipetage. Sartorius mLINE™ La pipette mécanique multicanaux est le choix le plus avancé et le plus ergonomique pour les utilisateurs soucieux de la qualité qui effectuent des pipetages manuels répétitifs. Les modèles multicanaux couvrent toute la plage de volume de 0,1 μl à 10 ml.
La pipette mécanique hautement avancée offre une précision et une fiabilité sans effort
  • Résultats homogènes, même lors des longues séries de pipetage
  • Mécanisme Optiload pour une étanchéité parfaite des pointes et une éjection des pointes sans effort
  • Risque de contamination minimisé grâce aux filtres Safe-Cone et à une capacité d’autoclavage complète
  • Réglage du volume en une seule étape avec le bouton de verrouillage du volume pour éviter toute modification accidentelle du volume
  • L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
Léger, confortable et facile à utiliser
  • Fréquemment recommandé par les responsables de santé et de sécurité
  • Excellente ergonomie pour se protéger contre les microtraumatismes répétés de la main, du bras et de l'épaule
  • Des forces exceptionnellement légères nécessaires pour l’éjection des pointes à filtre et le pipetage
  • Affichage clair et facile à lire avec de grands chiffres et de petits incréments
  • Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
  • Facile à entretenir ; seules 2-3 pièces à démonter et à nettoyer
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25
Certifications/Conformité ISO 9001/13485, ISO 14001
Pointes compatibles Sartorius Conseils
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 12
Gamme de produits mLINE
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 30 à 300 μl
Type de doigt Ergonomique
Incréments 0.2 μl
Garantie 2 ans