Learn More
MLN 8237 (Contient 10 % de DMSO), TRC
Code produit 30469374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469374 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469374 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM42511510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alisertib
CAS 1028486-01-2
Formule moléculaire C27 H20 Cl F N4 O4
Quantité 10 mg
Synonyme Benzoic acid, 4-[[9-chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-pyrimido[5,4-d][2]benzazepin-2-yl]amino]-2-methoxy-, 4-[[9-Chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-pyrimido[5,4-d][2]benzazepin-2-yl]amino]-2-methoxybenzoic acid, MLN 8237
Formule InChI InChI=1S/C27H20ClFN4O4/c1-36-21-5-3-4-20(29)23(21)25-19-10-15(28)6-8-17(19)24-14(12-30-25)13-31-27(33-24)32-16-7-9-18(26(34)35)22(11-16)37-2/h3-11,13H,12H2,1-2H3,(H,34,35)(H,31,32,33)
SMILES COc1cccc(F)c1C2=NCc3cnc(Nc4ccc(C(=O)O)c(OC)c4)nc3c5ccc(Cl)cc25
Nom IUPAC Acide 4-[[9-chloro-7-(2-fluoro-6-méthoxyphényl)-5H-pyrimido[5,4-d][2]benzazépin-2-yl]amino]-2-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 518.9235
Poids de la formule 518.1157