Learn More
Grant Instruments™ MM-1000 - Agitateur vertical Multi-mélangeur (sans accessoires) jusqu’à 20 L, 40-1 000 tr/min et de 1 000 à 10 000 mPa.s
Code produit 17571136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
40 à 1000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
17571136 40 à 1000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17571136 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur MM1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    765.44€ / 1 pièces
    Économisez 89.56€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le MM-1000 est conçu pour l’agitation de liquides jusqu’à 20 litres. Il s’agit d’un mélangeur silencieux et fiable qui assure un mélange continu et stable pendant 7 jours. Il est doté de 3 types de mouvement : rotation-réciproque-vibration
Il s’agit d’un instrument idéal pour les laboratoires de biotechnologie, de synthèse organique et d’analyse. Il peut être utilisé pour agiter des solutions de “viscosité moyenne” (de 1 000 à 10 000 mPa.s).
5 pâles optionnelles, support d’autoclave et collier vendus séparément.
Applications
  • Mélange, agitation et cisaillement
  • Biotechnologie
  • Synthèse organique
  • Laboratoires d’analyse
  • Préparation des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 40 à 1000 tr/min
Capacité 20 L
Affichage Oui
Tension 120/240 V
Puissance 8,4 W
Diamètre (métrique) 135 mm
Hauteur (métrique) 250 mm
Largeur (métrique) 140 mm
Ampérage 700 mA
Description Agitateur vertical multi-mélangeur
Modèle MM-1000
Nbre de vitesses Rotation, réciproque, vibration
Poids (métrique) 2,4 Kg