Description
- Broyage, mélange et homogénéisation reproductibles et efficaces en quelques secondes
- Broyage puissant par impact et frottement, jusqu’à 25 Hz pour un maximum de 20 échantillons par cycle
- Capable de mémoriser 9 SOP
- Large gamme d’accessoires, notamment différentes tailles de bols et de billes, de racks d’adaptateurs et matériaux d’outils de broyage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mixer Mill |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Dimensions (L x l x H) | 461 x 371 x 266 mm |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Pour la réduction de la taille, le mélange, l’homogénéisation, la rupture de cellules |
| Hauteur (métrique) | 266 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Indice IP | IP30 |
| Longueur (métrique) | 461 mm |
| Modèle | MM 200 |
| Afficher plus |