Description
Différents matériaux et tailles.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulet de broyage |
| Diamètre (impériale) | 0,98 in |
| Diamètre (métrique) | 2,5 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour augmenter le degré de mélange, broyage |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur-mélangeur MM 400 |
| Matériau | Oxyde de zirconium |