Learn More
MMAD, MedChemExpress
Code produit 16479207
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479207 5 mg
16456648 10 mg
16422737 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16479207 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15581
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress MMAD is a potent tubulin inhibitor, is a toxin payload in antibody drug conjugates (ADCs).
MMAD is a potent tubulin inhibitor, is a toxin payload in antibody drug conjugates (ADCs).
Spécification
Nom chimique ou matériau MMAD
Forme physique Solid
CAS 203849-91-6
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H66N6O6S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Demethyldolastatin 10 Monomethylauristatin D Monomethyl Dolastatin 10
Informations sur la solubilité DMSO : 24.5 mg/mL (31.77 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@H](C)[C@H]([C@]1([H])CCCN1C(C[C@@H](OC)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C([C@@H](NC([C@@H](N(C)[H])C(C)C)=O)C(C)C)=O)C)=O)OC)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C3=NC=CS3
Poids moléculaire (g/mol) 771.06
Poids de la formule 771.06
Pourcentage de pureté 98.28%
Qualité Research