Learn More
Macherey-Nagel™ Mélange-test en pentane MN OPTIMA™
Code produit 10419171 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10419171 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10419171 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 722316
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour colonnes capillaires GC
Comprend Respectivement 0,1 % d’undécane, de dodécane, d’octanol, de diméthylaniline, de décylamine, de décanoate de méthyle, d’undécanoate de méthyle, d’hénéicosane, de docosane et de tricosane
Volume (métrique) 1 ml
Type de produit Mélange d’essai MN OPTIMA en pentane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Test mixture for OPTIMA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-pentane