Learn More
asecos™ Kit de recharge d'absorbants pour box mobile
Code produit 17876486 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de recharge pour chariot de stockage absorbant universel tout usage
Kit de recharge pour chariot de stockage d'absorbant pour le contrôle des déversements d'hydrocarbures
Kit de recharge pour chariot de stockage d’absorbant pour le contrôle des déversements chimiques
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17876486 Kit de recharge pour chariot de stockage absorbant universel tout usage 1 pièce
17816546 Kit de recharge pour chariot de stockage d'absorbant pour le contrôle des déversements d'hydrocarbures 1 pièce
17866546 Kit de recharge pour chariot de stockage d’absorbant pour le contrôle des déversements chimiques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17876486 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 14409
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le kit de recharge d'absorbants pour boîte mobile est un ensemble de recharge pratique pour les kits anti-déversement mobiles.
  • Contenu : 6 coussins, 3 chaussettes, 20 tapis
Spécification
Matériau Tela resistente
Type Kit de recharge pour chariot de stockage absorbant universel tout usage
Poids (impériale) 6.61 lb.
Poids (métrique) 3 kg