Learn More
Köttermann Armoire mobile avec une porte verrouillable
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- Comporte une porte avec mécanisme de verrouillage pour protéger les articles stockés
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Type de hotte | Mobile |
| Dimensions (P x L x H) | 516 x 450 x 740 mm |
| Type de porte | À charnières |
| Finition | Revêtement époxy |
| Matériau de la monture | Acier |
| Côté charnière | Droite |
| Mécanisme de verrouillage | Oui |
| Nbre de portes | 1 |
| Nbre de tiroirs | 1 |
| Afficher plus |