Learn More
Köttermann Armoire mobile à deux portes
Code produit 17382109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tiroirs:
1
2
Aucun
Dimensions (P x L x H):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tiroirs Dimensions (P x L x H) Conditionnement
17382109 2 516 x 1200 x 740 mm 1 pièce
17312129 Aucun 516 x 900 x 590 mm 1 pièce
17332129 1 516 x 900 x 740 mm 1 pièce
17342129 2 516 x 900 x 740 mm 1 pièce
17352109 Aucun 516 x 1200 x 590 mm 1 pièce
17372109 1 516 x 1200 x 740 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17382109 Fournisseur Köttermann Code fournisseur 31500104
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cette armoire mobile à deux portes offre un espace de stockage polyvalent avec deux portes pour protéger les articles stockés.
  • Espace de rangement polyvalent
  • Mobile avec des roues verrouillables
  • Dispose de deux portes pour protéger les articles stockés
  • Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Couleur Blanc
Type de hotte Mobile
Dimensions (P x L x H) 516 x 1200 x 740 mm
Type de porte À charnières
Finition Revêtement époxy
Matériau de la monture Acier
Côté charnière Gauche et droite
Nbre de portes 2
Nbre de tiroirs 2
Nbre d’étagères Aucun
Garantie Aucun
Type de roue Plastique avec freins
Avec roulettes Oui
Matériau Acier