Description
Avec 16 buses (E 352) 6 x 220 mm avec clips (E 354)
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable, plastique |
| Type de produit | Insert / module pour verrerie à col étroit |
| Couleur | Acier inox, noir |
| Capacité | 16 pièces de verrerie à col étroit |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs, laboratoire |
| Profondeur (métrique) | 496 mm |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Largeur (métrique) | 492 mm |