Learn More
Mobile Phase B Acetonitrile / Ethanol / Methanol, 90:5:5, Ricca
Code produit 31940676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
31940676 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31940676 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R51813001C
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
  • Mobile Phase B
  • Available in 1 L packaging in amber glass containers
Spécification
Forme Liquid
Type de réactif Solvent Mixture
À utiliser avec Mobile Phase Eluent
Conditionnement Amber Glass Container