Learn More
- Home
- Products
- Mobilier
- Bureaux et tables
- Paillasses et tables de laboratoire
- Köttermann Paillasse mobile simple
Köttermann Paillasse mobile simple
Code produit 17392229| Code produit | Dimensions (P x L x H) | Type de la partie supérieure | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 17392229 | 750 x 1200 x 750 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17392199 | 600 x 900 x 750 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17322229 | 600 x 900 x 750 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17322209 | 600 x 900 x 900 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17352229 | 600 x 900 x 900 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17302209 | 600 x 1200 x 750 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17332229 | 600 x 1200 x 750 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17362229 | 600 x 1200 x 900 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17312209 | 600 x 1500 x 750 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17342229 | 600 x 1500 x 750 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17332209 | 600 x 1500 x 900 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17372229 | 600 x 1500 x 900 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17342209 | 750 x 900 x 750 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17382229 | 750 x 900 x 750 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17372209 | 750 x 900 x 900 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17312239 | 750 x 900 x 900 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17352209 | 750 x 1200 x 750 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17382209 | 750 x 1200 x 900 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17362209 | 750 x 1500 x 750 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17302239 | 750 x 1500 x 750 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
| 17392209 | 750 x 1500 x 900 mm | Plan de travail en mélamine TopResist | 1 pièce |
| 17322239 | 750 x 1500 x 900 mm | Trespa Plan de travail TopLab PLUS | 1 pièce |
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
- Disponible pour une hauteur de travail assise ou debout
- Équipé de roulettes pour la mobilité
Spécification
Spécification
| Dimensions (P x L x H) | 750 x 1200 x 750 mm |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Type de la partie supérieure | Trespa Plan de travail TopLab PLUS |