Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de lingettes sur support mobile
Code produit 11758198 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Autonome
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
11758198 Autonome 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11758198 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 6155
Expédition estimée: 14-12-2026
Le distributeur en acier tubulaire bleu peut être déplacé comme une unité autonome. Le distributeur de lingettes sur pied mobile est compatible avec une large gamme de rouleaux d'essuie-mains.
  • Distributeur en acier tubulaire bleu pour grands rouleaux de lingettes
  • Peut être utilisé comme distributeur mural ou comme unité mobile autonome.
  • Sac poubelle fixé pour une élimination facile des déchets
  • Pédale d’arrêt disponible pour plus de sécurité
  • Vendu comme distributeur unique
  • Dimensions (L x l x H) : 109 x 50 x 74 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de lingettes sur support mobile
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 109 x 50 x 74 cm
Longueur (impériale) 42,9 in
Longueur (métrique) 109 cm
Largeur (impériale) 19,7 in
Largeur (métrique) 50 cm
Hauteur (impériale) 29,1 in
Hauteur (métrique) 74 cm
Capacité Lingettes
Matériau Acier
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Chargement arrière
À utiliser avec (équipement) Grands rouleaux de serviettes en papier
Quantité 1 de chaque