Learn More
Eppendorf™ Tables mobiles
Code produit 16513661 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Version basse
Version haute
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16513661 Version haute 1 pièce
16503661 Version basse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16513661 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5921000012
En stock
Tables mobiles Eppendorf™ idéales pour le remplacement ergonomique des centrifugeuses au sol
  • S’adapte à n’importe quel espace au sol vide
  • Disponible en deux options de hauteur différentes
  • Idéale pour le remplacement d’une centrifugeuse au sol
  • Prête à l’emploi - aucun assemblage n’est nécessaire
  • Dimensions (L x P x H) : env. 75 x 70 x 58,5 cm
  • À utiliser avec les centrifugeuses 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R et 5920 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R
Longueur (métrique) 70 cm
Hauteur (métrique) 60 cm
Largeur (métrique) 75 cm
Comprend Freins et roues de transport à usage intensif
Type de produit Version haute