Learn More
BUCHI Chariot mobile pour L-250
Code produit 18884161 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4,5 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
18884161 4,5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18884161 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11080440
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Grâce à l'accessoire de chariot pratique, vous pouvez déplacer et positionner sans effort le Lyovapor™ juste à côté de n'importe quelle paillasse de laboratoire, assurant une installation et une mobilité faciles.
  • Spécialement conçu pour le Lyovapor™ L-250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Séchoir lyophilisé de table
Capacité (métrique) 4,5 l
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu'à -105 °C
Matériau Acier thermolaqué
Type de bouchon Amérique du Nord
Tension 220/240 V