Learn More
Moclobemide, MedChemExpress
Code produit. 16444387
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16444387
Marque: Medchem Express HYB053450mg
MedChemExpress Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Spécification
Nom chimique ou matériau Moclobemide
Forme physique Solid
CAS 71320-77-9
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H17ClN2O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Ro111163
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (372.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 268.74
Poids de la formule 268.74
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.