Learn More
Moclobemide, MedChemExpress
Code produit 16448356
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448356 100 mg
16444387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16448356 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0534
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Spécification
Nom chimique ou matériau Moclobemide
Forme physique Solid
CAS 71320-77-9
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H17ClN2O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Ro111163
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (372.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 268.74
Poids de la formule 268.74
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research