Learn More
Moclobémide, TRC
Code produit 30137309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137309 50 mg 50mg
30135488 25 mg 25mg
17922175 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137309 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM48100050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71320-77-9
Formule moléculaire C13 H17 Cl N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 268.74
Synonyme Moclobemide, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]- (9CI, ACI), 4-Chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide (ACI), 4-Chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide, 4-Chloro-N-(2-morpholinoethyl)benzamide, Auromid, Aurorix, Manerix, MeSH ID: D020912, Moclaime, Moclobemide, p-Chloro-N-(2-morpholinoethyl)-benzamide, Ro 11-1163, Ro 11-1163/000
Nom IUPAC 4-chloro-N-(2-morpholine-4-yléthyl)benzamide
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Moclobemide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
Poids de la formule 268.0979
Pourcentage de pureté >95%